N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110294-1G OR110294-250MG OR110294-5G
APOSOR110294-1GEA 205 EUR
APOSOR110294-1G APOSOR110294-250MG APOSOR110294-5G
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formule: C₅H₇NO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00975951
CAS nummer: 53442-30-1