2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110298-1G OR110298-250MG
APOSOR110298-1GEA 584 EUR
APOSOR110298-1G APOSOR110298-250MG
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12776538
CAS nummer: 134704-32-8