3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110306-1G OR110306-5G
APOSOR110306-1GEA 86.2 EUR
APOSOR110306-1G APOSOR110306-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220.225 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024513
CAS nummer: 115955-48-1