Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110307-1G OR110307-250MG OR110307-5G
APOSOR110307-1GEA 233 EUR
APOSOR110307-1G APOSOR110307-250MG APOSOR110307-5G
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14635903
CAS nummer: 1308649-95-7