5-Bromo-1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110358-1G
OR110358-250MG
APOSOR110358-1GEA
141
EUR
APOSOR110358-1G
APOSOR110358-250MG
5-Bromo-1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule:
C₉H₉BrN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD16619587 CAS nummer: 1379301-51-5 |