2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR110367-1G OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA 125 EUR
APOSOR110367-1G APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formule: C₆H₄N₄
MW: 132.123 g/mol
Smeltpunt: 228…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975058
CAS nummer: 40056-53-9