2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110369-1G OR110369-5G
APOSOR110369-1GEA 58.4 EUR
APOSOR110369-1G APOSOR110369-5G
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10040175
CAS nummer: 85160-82-3