1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110381-1G OR110381-250MG
APOSOR110381-1GEA 284 EUR
APOSOR110381-1G APOSOR110381-250MG
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06739714
CAS nummer: 100957-76-4