4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 169 EUR
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041381
CAS nummer: 46206-74-0