4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110421-1G OR110421-5G OR110421-10G
APOSOR110421-1GEA 116 EUR
APOSOR110421-1G APOSOR110421-5G APOSOR110421-10G
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₈H₆BrN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384918
CAS nummer: 1007578-99-5