N-Methyl-4-pentylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110452-1G OR110452-250MG OR110452-5G
APOSOR110452-1GEA 187 EUR
APOSOR110452-1G APOSOR110452-250MG APOSOR110452-5G
N-Methyl-4-pentylbenzamide
N-Methyl-4-pentylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03551083
CAS nummer: 401587-39-1