N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110453-1G OR110453-250MG OR110453-5G
APOSOR110453-1GEA 187 EUR
APOSOR110453-1G APOSOR110453-250MG APOSOR110453-5G
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Formule: C₁₄H₂₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03551084
CAS nummer: 401587-40-4