2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110468-1G
OR110468-5G
APOSOR110468-1GEA
249
EUR
APOSOR110468-1G
APOSOR110468-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Formule:
C₁₁H₉ClN₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01927959 CAS nummer: 353277-58-4 |