2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110478-1G OR110478-5G
APOSOR110478-1GEA 87.6 EUR
APOSOR110478-1G APOSOR110478-5G
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764677
CAS nummer: 112880-83-8