Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 278 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Formule: C₈H₅BrCl₂O₂
MW: 283.934 g/mol
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032203
CAS nummer: 1305712-91-7