2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110489-1G OR110489-5G
APOSOR110489-1GEA 187 EUR
APOSOR110489-1G APOSOR110489-5G
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277.113 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11156483
CAS nummer: 364323-77-3