2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110501-1G OR110501-5G
APOSOR110501-1GEA 187 EUR
APOSOR110501-1G APOSOR110501-5G
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254.324 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12570767
CAS nummer: 1099155-41-5