[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110503-1G OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA 249 EUR
APOSOR110503-1G APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₇H₂₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814821
CAS nummer: 478032-35-8