[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110505-1G OR110505-5G
APOSOR110505-1GEA 249 EUR
APOSOR110505-1G APOSOR110505-5G
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11190412
CAS nummer: 1039866-07-3