[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110508-1G
OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA
249
EUR
APOSOR110508-1G
APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formule:
C₁₇H₂₀O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12656401 CAS nummer: 1098366-94-9 |