4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 187 EUR
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06496533
CAS nummer: 61343-83-7