4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110518-1G OR110518-5G
APOSOR110518-1GEA 249 EUR
APOSOR110518-1G APOSOR110518-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Formule: C₁₇H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08446988
CAS nummer: 108934-20-9