4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 298 EUR
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Formule: C₁₇H₂₀O₂
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12469075
CAS nummer: 1037141-25-5