Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110532-1G OR110532-5G
APOSOR110532-1GEA 298 EUR
APOSOR110532-1G APOSOR110532-5G
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05981681
CAS nummer: 89900-96-9