4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 187 EUR
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₁₀BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12069426
CAS nummer: 163258-52-4