4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110561-1G OR110561-5G
APOSOR110561-1GEA 249 EUR
APOSOR110561-1G APOSOR110561-5G
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100033
CAS nummer: 1216502-34-9