Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110562-1G OR110562-5G OR110562-10G
APOSOR110562-1GEA 175 EUR
APOSOR110562-1G APOSOR110562-5G APOSOR110562-10G
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111410
CAS nummer: 1227954-70-2