tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110563-1G OR110563-10G OR110563-5G
APOSOR110563-1GEA 298 EUR
APOSOR110563-1G APOSOR110563-10G APOSOR110563-5G
tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₄ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111411
CAS nummer: 1227954-32-6