6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110564-1G OR110564-5G OR110564-10G
APOSOR110564-1GEA 150 EUR
APOSOR110564-1G APOSOR110564-5G APOSOR110564-10G
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01662293
CAS nummer: 57543-68-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III