3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110566-1G OR110566-10G OR110566-5G
APOSOR110566-1GEA 199 EUR
APOSOR110566-1G APOSOR110566-10G APOSOR110566-5G
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109538
CAS nummer: 351076-06-7