Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110578-1G OR110578-5G
APOSOR110578-1GEA 373 EUR
APOSOR110578-1G APOSOR110578-5G
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973598
CAS nummer: 1227954-54-2