tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110582-1G OR110582-10G OR110582-5G
APOSOR110582-1GEA 249 EUR
APOSOR110582-1G APOSOR110582-10G APOSOR110582-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
MW: 334.41 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973599
CAS nummer: 1227954-66-6