tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 EUR
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973601
CAS nummer: 1227954-64-4