tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110585-1G OR110585-10G OR110585-5G
APOSOR110585-1GEA 249 EUR
APOSOR110585-1G APOSOR110585-10G APOSOR110585-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973602
CAS nummer: 1227954-89-3