2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110591-1G OR110591-10G OR110591-5G
APOSOR110591-1GEA 249 EUR
APOSOR110591-1G APOSOR110591-10G APOSOR110591-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Formule: C₉H₆N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09373409
CAS nummer: 956769-58-7