4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110598-1G OR110598-10G OR110598-5G
APOSOR110598-1GEA 249 EUR
APOSOR110598-1G APOSOR110598-10G APOSOR110598-5G
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756240
CAS nummer: 1227954-75-7