3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110599-10G OR110599-1G OR110599-5G
APOSOR110599-10GEA 746 EUR
APOSOR110599-10G APOSOR110599-1G APOSOR110599-5G
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115179
CAS nummer: 123367-27-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable