4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110601-1G OR110601-5G OR110601-10G
APOSOR110601-1GEA 150 EUR
APOSOR110601-1G APOSOR110601-5G APOSOR110601-10G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formule: C₉H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436686
CAS nummer: 681441-17-8