4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110602-1G OR110602-10G OR110602-5G
APOSOR110602-1GEA 0 EUR
APOSOR110602-1G APOSOR110602-10G APOSOR110602-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756238
CAS nummer: 1174064-63-1