tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110608-1G
OR110608-10G
OR110608-5G
APOSOR110608-1GEA
249
EUR
APOSOR110608-1G
APOSOR110608-10G
APOSOR110608-5G
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Formule:
C₁₄H₂₆N₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05664953 CAS nummer: 874801-65-7 |