3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110609-1G OR110609-5G
APOSOR110609-1GEA 349 EUR
APOSOR110609-1G APOSOR110609-5G
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₂H₉BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756236
CAS nummer: 1216366-99-2