(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110614-1G OR110614-5G OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA 263 EUR
APOSOR110614-1G APOSOR110614-5G APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₁₂OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059489
CAS nummer: 51632-08-7