4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 208 EUR
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16631271
CAS nummer: 57021-53-1