tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110619-1G OR110619-5G
APOSOR110619-1GEA 298 EUR
APOSOR110619-1G APOSOR110619-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11920519
CAS nummer: 1073559-55-3