tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110627-1G OR110627-5G
APOSOR110627-1GEA 263 EUR
APOSOR110627-1G APOSOR110627-5G
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664943
CAS nummer: 874801-60-2