6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110628-1G OR110628-5G
APOSOR110628-1GEA 65.8 EUR
APOSOR110628-1G APOSOR110628-5G
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407483
CAS nummer: 439693-52-4