Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110639-1G OR110639-10G
APOSOR110639-1GEA 199 EUR
APOSOR110639-1G APOSOR110639-10G
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253.294 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01240570
CAS nummer: 100619-73-6