5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110640-10G OR110640-1G OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA 448 EUR
APOSOR110640-10G APOSOR110640-1G APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formule: C₅H₇NO₂S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08444612
CAS nummer: 53595-69-0