Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110652-1G OR110652-5G
APOSOR110652-1GEA 249 EUR
APOSOR110652-1G APOSOR110652-5G
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442758
CAS nummer: 1198093-70-7