2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110656-1G
OR110656-5G
APOSOR110656-1GEA
249
EUR
APOSOR110656-1G
APOSOR110656-5G
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule:
C₁₄H₁₂N₄O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02029368 CAS nummer: 1006572-22-0 |